Få mere at vide
Quinaldsyre, 98%
Artikelnummer. 11499502
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499502 100 g 100g
11479502 5 g 5g
11489502 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499502 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10192.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
CAS: 93-10-7 | C10H7NO2 | 173,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-10-7
Molekylær formel C10H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 173.17
MDL nummer MFCD00006752
InChI nøgle LOAUVZALPPNFOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinaldic acid, 2-quinolinecarboxylic acid, quinaldinic acid, 2-carboxyquinoline, quinaldate, 2-quinolinylcarboxylic acid, 2-quinoline carboxylic acid, 2-quinolinecarboxylate, 2-quinaldic acid, 2-quinolinecarbocylic acid
PubChem CID 7124
ChEBI CHEBI:18386
IUPAC navn quinolin-2-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CC=C2C=CC=CC2=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinaldic acid
Smeltepunkt 156 °C til 159 °C
Mængde 100 g
Beilstein 126322
Merck Index 14,8046
Formel vægt 173.17
Procent renhed 98%