missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Quinacrine Dihydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30421968
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
500 mg
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30421968 10 g
30423912 500 mg
30411283 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30421968 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCQ55061010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 69-05-6
Molekylær formel C23 H30 Cl N3 O . 2 Cl H
Molekylvægt (g/mol) 472.88
Synonym Mepacrine Hydrochloride, 1,4-Pentanediamine, N4-(6-chloro-2-methoxy-9-acridinyl)-N1,N1-diethyl-, hydrochloride (1:2), 1,4-Pentanediamine, N4-(6-chloro-2-methoxy-9-acridinyl)-N1,N1-diethyl-, dihydrochloride (9CI), Acridine, 6-chloro-9-[[4-(diethylamino)-1-methylbutyl]amino]-2-methoxy-, dihydrochloride (8CI), 2-Chloro-5-(ω-diethylamino-α-methylbutylamino)-7-methoxyacridine dihydrochloride, 2-Methoxy-6-chloro-9-(4-diethylamino-1-methylbutylamino)acridine dihydrochloride, 3-Chloro-7-methoxy-9-(1-methyl-4-diethylaminobutylamino)acridine dihydrochloride, 3-Chloro-9-(4'-diethylamino-1'-methylbutylamino)-7-methoxyacridine dihydrochloride, 6-Chloro-9-[[4-(diethylamino)-1-methylbutyl]amino]-2-methoxyacridine dihydrochloride, 866RP, Acrichin dihydrochloride, Atabrine hydrochloride, Atebrin, Atebrine, Atebrine hydrochloride, Chemiochin, Chinacrin hydrochloride, Crinodora, Erion, Malaricida, Mecryl, Mepacrine dihydrochloride, Mepacrine hydrochloride, Methoquine, Metochin, Metoquin, Metoquine, NSC 14229, Palacrin, Palusan, Pentilen, Quinacrine dihydrochloride, Quinacrine hydrochloride, SN 390
IUPAC navn 4-N-(6-chloro-2-methoxyacridin-9-yl)-1-N,1-N-diethylpentane-1,4-diamine;dihydrochloride
SMIL Cl.Cl.CCN(CC)CCCC(C)Nc1c2ccc(Cl)cc2nc3ccc(OC)cc13

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Mepacrine Hydrochloride
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C23H30ClN3O.2ClH/c1-5-27(6-2)13-7-8-16(3)25-23-19-11-9-17(24)14-22(19)26-21-12-10-18(28-4)15-20(21)23;;/h9-12,14-16H,5-8,13H2,1-4H3,(H,25,26);2*1H
Formel vægt 471.1611
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.