Få mere at vide
Quinacrine Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mepacrine Hydrochloride |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C23H30ClN3O.2ClH/c1-5-27(6-2)13-7-8-16(3)25-23-19-11-9-17(24)14-22(19)26-21-12-10-18(28-4)15-20(21)23;;/h9-12,14-16H,5-8,13H2,1-4H3,(H,25,26);2*1H |
| Formel vægt | 471.1611 |