Få mere at vide
Quinacetol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Quinacetol |
| CAS | 2598-31-4 |
| Molekylær formel | C11 H9 N O2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9NO2/c1-7(13)8-4-5-10(14)11-9(8)3-2-6-12-11/h2-6,14H,1H3 |
| SMIL | CC(=O)c1ccc(O)c2ncccc12 |
| IUPAC navn | 1-(8-hydroxyquinolin-5-yl)ethanon |
| Molekylvægt (g/mol) | 187.19 |
| Formel vægt | 187.0633 |