Få mere at vide
Contec™ Quiltec™ I Wipes
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16695534 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
15 x 15 cm (6 x 6 tommer)
23 x 23 cm (9 x 9 tommer)
30 x 30 cm (12 x 12 tommer)
Emballagemængde:
100 Pk. (Masse)
150/pose, 6 poser/Cs.
200/pose, 10 poser/Cs. (Masse)
25/Taske, 40 Poser/Cs.
50/pose, 10 poser/Cs.
50/pose, 20 poser/Cs.
500/Cs.
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 900
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Emballagemængde Sterilitet Pakningsstørrelse
16695534 15 x 15 cm (6 x 6 tommer) 200/pose, 10 poser/Cs. (Masse) Ikke steril -
16685534 30 x 30 cm (12 x 12 tommer) 50/pose, 10 poser/Cs. Ikke steril -
15287159 30 x 30 cm (12 x 12 tommer) 100 Pk. (Masse) Ikke steril Pakke med 100
11972435 23 x 23 cm (9 x 9 tommer) 50/pose, 20 poser/Cs. Ikke steril Pakke med 100
16285232 30 x 30 cm (12 x 12 tommer) 500/Cs. Steril -
13516940 23 x 23 cm (9 x 9 tommer) 150/pose, 6 poser/Cs. Ikke steril Pakke med 900
16675524 23 x 23 cm (9 x 9 tommer) 25/Taske, 40 Poser/Cs. Steril -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 16695534 Leverandør Contec™ Leverandørnr. QT166B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5530.00 DKK
    4558.73 DKK / Pakke med 2000
    Spare 971.27 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-03-2027
Rengør indvendige overflader, værktøjer eller produkter. Quiltec™ I Wipes tilbyder en ekstrem høj sorptionskapacitet. Disse holdbare polyesterservietter er ideelle til renrumsanvendelser.
  • Disse forseglede kantservietter tilbyder en ekstrem høj sorptionskapacitet. To lag quiltet polyesterstof er laserskåret og forseglet sammen for at skabe lommer, hvor yderligere væske kan fanges.
  • To-lags quiltet polyesterkonstruktion skaber en holdbar visker med enestående absorberingsevne, —der absorberer mere end dobbelt så stor kapacitet som en enkeltlags visker
  • Ekstremt lavt indhold af både partikler —og fibre ideel til indvendig overfladerengøring af procesværktøjer, aftørring af produkter eller almindelig rengøring
Ordreinfo
Vasket og pakket i en ISO Klasse 4 renrum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Renrumsklud
Længde (engelsk) 6 tommer
Længde (metrisk) 15 cm
Bredde (engelsk) 6 tommer
Bredde (metrisk) 15 cm
Materiale Polyester
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ISO Klasse 3 og 4
Engangs Engangsbrug
Dimensioner (L x B) 15 x 15 cm (6 x 6 tommer)
Til brug med (applikation) Renrum
Emballagemængde 200/pose, 10 poser/Cs. (Masse)
Ply 2-ply