Få mere at vide
Beschreibung
Rengør indvendige overflader, værktøjer eller produkter. Quiltec™ I Wipes tilbyder en ekstrem høj sorptionskapacitet. Disse holdbare polyesterservietter er ideelle til renrumsanvendelser.
- Disse forseglede kantservietter tilbyder en ekstrem høj sorptionskapacitet. To lag quiltet polyesterstof er laserskåret og forseglet sammen for at skabe lommer, hvor yderligere væske kan fanges.
- To-lags quiltet polyesterkonstruktion skaber en holdbar visker med enestående absorberingsevne, —der absorberer mere end dobbelt så stor kapacitet som en enkeltlags visker
- Ekstremt lavt indhold af både partikler —og fibre ideel til indvendig overfladerengøring af procesværktøjer, aftørring af produkter eller almindelig rengøring
Bestellinformation
Vasket og pakket i en ISO Klasse 4 renrum.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttype | Renrumsklud |
| Længde (engelsk) | 12 tommer |
| Længde (metrisk) | 30 cm |
| Bredde (engelsk) | 12 tommer |
| Bredde (metrisk) | 30 cm |
| Materiale | Polyester |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | ISO Klasse 3 og 4 |
| Engangs | Engangsbrug |
| Dimensioner (L x B) | 30 x 30 cm (12 x 12 tommer) |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?