Få mere at vide
Contec™ Quiltec™ Jeg mopper hovedet
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-200055575 Shop alle Contec produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
Artikelnummer. 15815597
Brand: Contec™ MHQT0100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Contec Quiltec I Mop Heads er fremstillet af 100 % 2-lags polyester omkring en rayonkerne, så de er ideelle til selv den højeste kvalitet af renrum, da de genererer meget små mængder af partikler og fibre.
  • To-lags 100% strikket polyester over en rayonkerne
  • Gamma bestrålet med ikke mindre end 25 kGy
  • 5 mopper i dobbeltpose
  • Ca 18-20 kvm dækning
  • Overensstemmelsescertifikater leveres med hver batch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Moppehoved
Farvekode Hvid
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Størrelse 39 x 13 cm
Engangs Engangsbrug
Mængde 5/Taske, 8 Poser/Cs.
Farvekodet Nej
Materiale Quiltet polyester