Få mere at vide
Contec™ Quiltec™ Jeg mopper hovedet
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15817044 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilitet Pakningsstørrelse
15817044 Steril Pakke med 40
15815597 Ikke steril Pakke med 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15817044 Leverandør Contec™ Leverandørnr. MHQT0150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1305.00 DKK
    1132.42 DKK / Pakke med 40
    Spare 172.58 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Contec Quiltec I Mop Heads er fremstillet af 100 % 2-lags polyester omkring en rayonkerne, så de er ideelle til selv den højeste kvalitet af renrum, da de genererer meget små mængder af partikler og fibre.
  • To-lags 100% strikket polyester over en rayonkerne
  • Gamma bestrålet med ikke mindre end 25 kGy
  • 5 mopper i dobbeltpose
  • Ca 18-20 kvm dækning
  • Overensstemmelsescertifikater leveres med hver batch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner 39 x 13 cm
Produkttype Moppehoved
Farvekode Hvid
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Renrumsmopping
Farvekodet Nej
Materiale Polyester, Rayon