missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Quillaic Acid, TRC

Artikelnummer. 30135983
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135983 100 mg
30012832 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135983 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCQ550500100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 631-01-6
Molekylær formel C30H46O5
Molekylvægt (g/mol) 486.68
Synonym 3β,16α-Dihydroxy-23-oxo-olean-12-en-28-oic Acid, Quillaja Sapogenin
IUPAC navn (4aR,5R,6aR,6aS,6bR,8aR,9S,10S,12aR,14bS)-9-formyl-5,10-dihydroxy-2,2,6a,6b,9,12a-hexamethyl-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicene-4a-carboxylic acid
SMIL [Na+].[Na+].Nc1cc(S(=O)(=O)[O-])c(cc1)CCc2c(cc(N)cc2)S(=O)(=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Quillaic Acid
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C30H46O5/c1-25(2)13-14-30(24(34)35)19(15-25)18-7-8-21-26(3)11-10-22(32)27(4,17-31)20(26)9-12-28(21,5)29(18,6)16-23(30)33/h7,17,19-23,32-33H,8-16H2,1-6H3,(H,34,35)/t19-,20+,21+,22-,23+,26-,27-,28+,29+,30+/m0/s1
Formel vægt 486.3345
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.