missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Quiflapon sodium, MedChemExpress
Beskrivelse
Quiflapon sodium (MK-591 sodium) is a selective and specific 5-Lipoxygenase-activating protein (FLAP) inhibitor. Quiflapon sodium is an orally active Leukotriene biosynthesis inhibitor. Induces apoptosis.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Quiflapon sodium |
| CAS | 147030-01-1 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C34H34ClN2NaO3S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | MK-591 sodium |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (82.08 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMIL | ClC(C=C1)=CC=C1CN2C(CC(C)(C(O[Na])=O)C)=C(SC(C)(C)C)C3=C2C=CC(OCC4=NC5=CC=CC=C5C=C4)=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 609.15 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?