Få mere at vide
Quifenadin, TRC
Artikelnummer. 30412280
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30412280 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30412280 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCQ53600010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quifenadine
CAS 10447-39-9
Molekylær formel C20H23NO
Mængde 10 mg
Synonym Diphenyl-3-quinuclidylcarbinol, alpha,alpha-Diphenyl-3-quinuclidinemethanol
InChI formel InChI=1S/C20H23NO/c22-20(17-7-3-1-4-8-17,18-9-5-2-6-10-18)19-15-21-13-11-16(19)12-14-21/h1-10,16,19,22H,11-15H2
SMIL OC(C1CN2CCC1CC2)(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC navn 1-azabicyclo[2.2.2]oktan-3-yl(diphenyl)methanol
Molekylvægt (g/mol) 293.4
Formel vægt 293.178