Få mere at vide
Brady™ QuickFlag Koniske lednings- og kabelflagetiketter til M210- og M211-printere
Artikelnummer. 31910364 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Sort på hvid
Artikelnummer. Farve
31910364 Sort på hvid
1 options
Artikelnummer. 31910364 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 177704
På lager
Marker hurtigt ledninger og kabler med B-483 QuickFlag™ labelmaterialet, som har et tilspidset design for at forhindre uensartede kanter.
  • Specialiseret - Patentansøgning designet med en tilspidset klæbende side for at skabe letpåførte ensidede tråd- og kabelflag uden uensartede kanter eller eksponeret lim
  • Holdbar - Fremstillet af et sejt polyestermateriale, der modstår slid, temperaturer på -40 til 120 °C og opløsningsmidler som brændstof, olie og vand
  • Lim - Fremstillet med et ultraaggressivt gummibaseret klæber på den tilspidsede side til permanent brug
  • Certificeret - UL anerkendt i henhold til UL969, CSA-godkendt, RoHS-kompatibel til 2011/65/EU (bestået 2015/863)
  • Fleksibel - Kan nemt printes næsten hvor som helst med en Brady bærbar labelprinter
  • For materialspecifik ydeevne og egenskaber, henvises til Technical Data Sheet (TDS)
Tekniske data
Klæbende type Permanent gummi
Farve Sort på hvid
Slutte Gloss
Format Stanset udstansning
Materiale Polyester
Produkttype Label
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Komponent- og udstyrsmærkning, elektrisk mærkning, data- og telekommunikationsmærkning, mærkning af ledninger og kabler, stregkodemærkning, lager- og inspektionsmærkning
Til brug med (udstyr) M210, M210-LAB, M211
Etiketter pr. række 1
Form V-formet
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +248 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +120 °C
Tykkelse (engelsk) 0,004 tommer
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Længde (engelsk) 16 ft.
Bredde (engelsk) 0,75 tommer
Bredde (metrisk) 19.05 mm
Højde (engelsk) 1,75 tommer
Højde (metrisk) 25.4 mm
Alternativt varenummer M21-223-483