Få mere at vide
Brady™ QuickFlag™ Polyester etiketter
Artikelnummer. 17831819 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
25,40 mm (B) x 50,80 mm (H)
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17831819 25,40 mm (B) x 50,80 mm (H)
1 options
Artikelnummer. 17831819 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 170965
På lager
Markér hurtigt ledninger og kabler med B-483 QuickFlag™ etiketmateriale med et tilspidset design for at forhindre uoverensstemmende kanter. Udskriv næsten hvor som helst med en Brady™ bærbar etiketprinter.
  • Patentanmeldt designet med en tilspidset klæbende side for at skabe ensidige wire- og kabelflag, der er nemme at påføre uden uoverensstemmende kanter eller blotlagt klæbemiddel
  • Lavet med et sejt polyestermateriale, der modstår slid, temperaturer på -40 °C til °120 C (-°40 C til 120 °C) og opløsningsmidler såsom brændstof, olie og vand
  • Lavet med en ultra-aggressiv gummibaseret klæbemiddel på den tilspidsede side til permanent brug
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL anerkendt til UL969, CSA accepteret, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
Klæbende type Permanent gummi
Farve Hvid
Slutte Glans
Format Patron (tape)
Materiale Polyester
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Sporing af aktiver; Stregkodemærkning; Mærkning af komponenter og udstyr; Data- og telekommunikationsmærkning; Elektrisk mærkning; Generel identifikation; Inventar- og inspektionsmærkning
Til brug med (udstyr) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
Mængde 140
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til 248 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 120 °C
Tykkelse (engelsk) 0,004 tommer
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Dimensioner (L x B) 25,40 mm (B) x 50,80 mm (H)
Længde (engelsk) 2 tommer
Bredde (engelsk) 1 in
Bredde (metrisk) 25.40 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 25.40 mm
Højde (engelsk) 2 tommer
Højde (metrisk) 50.80 mm
Alternativt varenummer M4-214-483