Få mere at vide
Plum™ QuickFix Elastisk plaster dispenser
Artikelnummer. 15761147
Skift visning
Inkluderer:
90 elastiske plastre
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
15761147 90 elastiske plastre Hver
1 options
Artikelnummer. 15761147 Leverandør Plum™ Leverandørnr. P5502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    446.00 DKK
    265.54 DKK / Pakke med 1
    Spare 180.46 DKK
    40% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Plastrene er hudfølsomme og åndbare. Dispenseren kan bruges alle steder med risiko for skader og ridser. Dispenseren er designet til montering på enhver stationær arbejdsplads.
  • Giver umiddelbar og synlig adgang til plastre
  • Hver plaster er klar til brug blot ved at trække den fra dispenseren
  • Hvert gips pakkes separat
  • Der kræves kun én hånd for at ansøge
  • Kan genopfyldes efter behov
  • Let at se, når den er tom
  • Let at stoppe mindre blødninger, også uden at plette de andre plastre
  • Små dimensioner - let at finde plads til QuickFix dispenser
  • Inkluderer en hylde til opbevaring af små, relevante genstande
  • Kan låses, så den kun kan åbnes med nøgle - kan forhindre uønsket spild
  • Genopfyldningsproduktets artikelnummer: 5512
  • Tekniske data
    Dybde (metrisk) 32 mm
    Inkluderer 90 elastiske plastre
    Bredde (metrisk) 230 mm
    Højde (metrisk) 135 mm