Få mere at vide
Quickfit™ Vand stadig enkelt destillation
Artikelnummer. 15838756
Skift visning
Spænding:
220 V
230 V
Pakningsstørrelse:
1 enhed
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
15838756 220 V 1 enhed
15828756 230 V 1 enhed
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15838756 Leverandør Scilabware Leverandørnr. QWS4/220V
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13613.25 DKK
    10581.06 DKK / Pakke med 1
    Spare 3032.19 DKK
    22% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Quickfit™ Water Still Single Destillation inkorporerer en række drifts- og sikkerhedsfunktioner, der gør det til det ideelle valg til dit laboratorium.
  • Udgangskapacitet 4 L/time pyrogenfrit enkelt destilleret vand
  • Destillatkvaliteten overholder den europæiske farmakopé for renset vand& ASTM Type 4.
  • Pyrex™ glaskedel og kondensator minimerer potentiel forurening af destillat fra udvaskningseffekten af destilleret vand på metalkomponenter
  • Destillat pH 5,0-6,5
  • Destillatets ledningsevne 3,0-5,0 uS/cm
  • 3kW forkromet varmeelement med 2 uafhængige nulstillelige termostater beskytter destillationsapparatet i tilfælde af vandforsyningssvigt
  • Nem at rengøre. Der kræves ingen demontering af glasvarer
  • Kan monteres på væg eller bænk
  • CE-mærket af uafhængigt testbureau
  • Leveres med en brugsanvisning/brugsanvisning
Tekniske data
Frekvens 50/60 Hz
Spænding 220 V
Watt 3 kW
Flowhastighed 4 L/hr.
Type Vand stadig enkelt destillation