Få mere at vide
Quickfit™ Vand Estimatorer
Kapacitet (metrisk):
7,5 ml
10 ml
Ledtype:
19/26 stikkontakt
24/29 stikkontakt
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Overholder BS 756
- Dean og Stark mønstermodtagere til bestemmelse af vandindholdet i petroleumsprodukter
- Til brug med opløsningsmidler, der er lettere end vand
- Borosilikatglas med gradueret rør
- Modtagere WE6/22/10T og WE6/33/10T er alle udstyret med PTFE GP Rotaflo™ stophane for nem dræning
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Vand Estimatorer |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Ledtype | 24/29 stikkontakt |