Få mere at vide
Quickfit™ Vertikal stænkhovedadapter
Artikelnummer. 11312115
Skift visning
Keglestørrelse:
24/29
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Keglestørrelse Pakningsstørrelse
11312115 24/29 Hver
1 options
Artikelnummer. 11312115 Leverandør Quickfit Leverandørnr. SH17/23
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    675.00 DKK
    585.01 DKK / Pakke med 1
    Spare 89.99 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Normalt indsat mellem en kolbe og kondensator for at forhindre ''overførsel'' af rå væske
Normalt indsat mellem en kolbe og kondensator for at forhindre overførsel af rå væske
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Keglestørrelse 24/29
Produkttype Vertikal stænkhovedadapter