Få mere at vide
Pyrex™ Quickfit™ Vakuum modtager adapter
Keglestørrelse:
24/29
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Kræver gevindforbindelse til drift. Pyrex™ Quickfit™ Vakuummodtageradapter kan bruges med Liebig-kondensatorer og andre apparater med 24/29 keglestørrelse.
- Leveringsstamme i kegle
- Med sidearm for tilslutning til vakuumforsyning
- Nem tilslutning til fleksible slanger via aftagelig plastgevindforbindelse
Tekniske data
Tekniske data
| Keglestørrelse | 24/29 |
| Højde (metrisk) | 140mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Produkttype | Glasfugeadapter |
| Mængde | 1 Hver |