Få mere at vide
Quickfit™ Vakuum modtager adapter
Højde (metrisk):
110mm
140mm
150mm
165mm
Keglestørrelse:
14/23
19/26
24/29
29/32
Standard konusled nr.:
19/26
24/29
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Lever væsker mellem glasbeholdere under vakuum. QuickFit™ vakuummodtageradapter leveres med en sidearm for nem fastgørelse til vakuumforsyning.
- Leveringsstamme i kegle
- Med sidearm for tilslutning til vakuumforsyning
- Nem tilslutning til fleksible slanger via aftagelig plastgevindforbindelse
Tekniske data
Tekniske data
| Keglestørrelse | 29/32 |
| Til brug med (udstyr) | Fleksibel slange |
| Højde (engelsk) | 6,49 tommer. |
| Højde (metrisk) | 165mm |
| Inkluderer | Aftagelig plastgevindforbindelse, fremføringsstamme, sidearm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Produkttype | Vakuum modtager vinklet adapter |
| Standard konusled nr. | 24/29 |