Få mere at vide
Quickfit™ Umærkede ledkegler
Keglestørrelse:
14/23
16/7
19/10
19/26
21/12
24/29
29/32
34/35
40/38
45/40
55/44
Tykkelse (metrisk) væg:
1 mm
1,5 mm
1,8 mm
2 mm
2,00 mm
2,30 mm
5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 5
Pakke med 50
Beskrivelse
Fri for enhver keramisk mærkning
- Avoids problem of badge charring at high temperatures which can give an untidy appearance
- Manufactured to accuracy which surpasses requirements of ISO 383
- Pyrex™ borosilicate glass for resistance to chemical corrosion and thermal shock
- Cones manufactured with shank length of 100mm
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 5Pack |
| Type | Male Ground Joint |
| Keglestørrelse | 55/44 |
| Tykkelse (metrisk) væg | 5 mm |