Få mere at vide
Quickfit™ Umærkede ledkegler
Artikelnummer. 15507770
Keglestørrelse:
14/23
16/7
19/10
19/26
21/12
24/29
29/32
34/35
40/38
45/40
55/44
Tykkelse (metrisk) væg:
1 mm
1,5 mm
1,8 mm
2 mm
2,00 mm
2,30 mm
5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 5
Pakke med 50
Artikelnummer. 15507770
Brand: Quickfit CNB55UB
Fri for enhver keramisk mærkning
  • Avoids problem of badge charring at high temperatures which can give an untidy appearance
  • Manufactured to accuracy which surpasses requirements of ISO 383
  • Pyrex™ borosilicate glass for resistance to chemical corrosion and thermal shock
  • Cones manufactured with shank length of 100mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 5Pack
Type Male Ground Joint
Keglestørrelse 55/44
Tykkelse (metrisk) væg 5 mm