Få mere at vide
Quickfit™ Umærkede ledkegler
Artikelnummer. 12488816
Keglestørrelse:
14/23
16/7
19/10
19/26
21/12
24/29
29/32
34/35
40/38
45/40
55/44
Tykkelse (metrisk) væg:
1 mm
1,5 mm
1,8 mm
2 mm
2,00 mm
2,30 mm
5 mm
Unit Size:
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 5
Pakke med 50
Product Code. 12488816
Brand: Quickfit CNB24UB
Only null left
Add to basket
Add to basket
Fri for enhver keramisk mærkning
  • Undgår problemer med badge-forkulning ved høje temperaturer, hvilket kan give et rodet udseende
  • Fremstillet med en nøjagtighed, der overgår kravene til ISO 383
  • Pyrex™ borosilikatglas til modstand mod kemisk korrosion og termisk chok
  • Kegler fremstillet med skaftlængde på 100 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Ledkegle
Keglestørrelse 24/29
Tykkelse (metrisk) væg 1,8 mm