Få mere at vide
Quickfit™ Umærkede ledkegler
Keglestørrelse:
14/23
16/7
19/10
19/26
21/12
24/29
29/32
34/35
40/38
45/40
55/44
Tykkelse (metrisk) væg:
1 mm
1,5 mm
1,8 mm
2 mm
2,00 mm
2,30 mm
5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 5
Pakke med 50
Beskrivelse
Fri for enhver keramisk mærkning
- Undgår problemer med badge-forkulning ved høje temperaturer, hvilket kan give et rodet udseende
- Fremstillet med en nøjagtighed, der overgår kravene til ISO 383
- Pyrex™ borosilikatglas til modstand mod kemisk korrosion og termisk chok
- Kegler fremstillet med skaftlængde på 100 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Ledkegle |
| Keglestørrelse | 16/7 |
| Tykkelse (metrisk) væg | 1,5 mm |