Få mere at vide
Quickfit™ Svanehalsadapter
Artikelnummer. p-8003020
Keglestørrelse:
19/26
24/29
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12071603
Brand: Quickfit MA6/33
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Har gevindsamling til at acceptere termometre og rør
  • Fås i forskellige fatnings-, kegle- og gevindstørrelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Keglestørrelse 24/29
Til brug med (applikation) Ideel til fastgørelse af termometre, gasindtagsrør
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Svanehalsadapter
Trådstørrelse 13