Få mere at vide
Quickfit™ Svanehalsadapter
Keglestørrelse:
19/26
24/29
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Har gevindsamling til at acceptere termometre og rør
- Fås i forskellige fatnings-, kegle- og gevindstørrelser
Tekniske data
Tekniske data
| Keglestørrelse | 24/29 |
| Til brug med (applikation) | Ideel til fastgørelse af termometre, gasindtagsrør |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Produkttype | Svanehalsadapter |
| Trådstørrelse | 13 |