Få mere at vide
Quickfit™ Lige røradapter
Artikelnummer. 15547930
Standard konusled nr.:
24/29
29/32
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 15547930
Brand: Quickfit MF13/4/SC
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilføj aftagelig slange til en glasbeholder med en glasslangeadapter. QuickFit™ lige røradaptere kommer i forskellige størrelser til at passe til beholdere eller varierende størrelser.
  • Med lige tilslutning til fastgørelse af gummislange mm
  • Aftagelige plastgevindforbindelser gør det muligt at montere fleksible slanger nemt og sikkert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Fleksibel slange, gummislange
Inkluderer Aftagelig plastgevindforbindelse
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Lige slangeadapter
Standard konusled nr. 29/32