Få mere at vide
Quickfit™ Lige røradapter
Standard konusled nr.:
19/26
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Med lige tilslutning til fastgørelse af gummislange mm
- Aftagelige plastgevindforbindelser gør det muligt at montere fleksible slanger nemt og sikkert
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Fleksibel slange, gummislange |
| Inkluderer | Aftagelig plastgevindforbindelse |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Produkttype | Lige slangeadapter |
| Standard konusled nr. | 19/26 |