Få mere at vide
Quickfit™ Lige leveringsadapter
Standard konusled nr.:
19/26
24/29
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Lever væsker sikkert med lige glasbeholdere. QuickFit™ lige leveringsadapter fastgøres sikkert til glasbeholdere til overførsel.
- Leveringsmodtager med lige frempind
Tekniske data
Tekniske data
| Højde (engelsk) | 7,08 tommer. |
| Højde (metrisk) | 180mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Produkttype | Lige leveringsadapter |
| Standard konusled nr. | 19/26 |