Få mere at vide
Quickfit™ Lige luft-/strømindtagsrør
Diameter (metrisk) Udvendig:
7,4 mm
10,4 mm
Keglestørrelse:
14/23
19/26
24/29
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Designet til at indføre gasser mv Quickfit™ forsamlinger
- Stilk med integreret slebet glaskegle til at passe Quickfit™ stikkontakter
- Den nederste ende af røret efterlades glat, så Glasblæseren kan skære i længden og trække til stråle
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Borosilikatglas |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 10,4 mm |
| Til brug med | Quickfit™ forsamlinger |
| Til brug med (applikation) | Designet til at indføre gasser |
| Form | Lige |
| Keglestørrelse | 24/29 |
| Produkttype | Luft/dampindtag |