Få mere at vide
Quickfit™ Lige luft-/strømindtagsrør
Artikelnummer. 12018371
Diameter (metrisk) Udvendig:
7,4 mm
10,4 mm
Keglestørrelse:
14/23
19/26
24/29
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12018371
Brand: Quickfit MF15/3
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indfør gasser med præcision. QuickFit™ lige luft/dampindtagsrør med slebet glaskegle øverste ende til at forbinde med QuickFit™ fatninger og nederste ende venstre glat til at skære til den nødvendige størrelse.
  • Designet til at indføre gasser mv Quickfit™ forsamlinger
  • Stilk med integreret slebet glaskegle til at passe Quickfit™ stikkontakter
  • Den nederste ende af røret efterlades glat, så Glasblæseren kan skære i længden og trække til stråle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas
Diameter (metrisk) Udvendig 10,4 mm
Til brug med Quickfit™ forsamlinger
Til brug med (applikation) Designet til at indføre gasser
Form Lige
Keglestørrelse 24/29
Produkttype Luft/dampindtag