Få mere at vide
Quickfit™ Standard konisk fladt hoved borosilikatglas hul prop
Artikelnummer. 12558855
Skift visning
Standard konusled:
16/7
Standard; 19/10
Standard; 19/26
Standard; 21/12
Standard; 23/14
Standard; 24/29
Standard; 29/32
Standard; 34/35
Standard; 45/40
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard konusled unitSize
12558855 Standard; 19/10 Pakke med 5
12508865 Standard; 24/29 Pakke med 5
11349623 Standard; 34/35 Pakke med 5
12568855 Standard; 19/26 Pakke med 5
12508875 Standard; 29/32 Pakke med 5
12495376 Standard; 45/40 Pakke med 2
10155824 Standard; 23/14 Pakke med 5
15557960 16/7 Pakke med 10
15537960 Standard; 21/12 Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 12558855 Leverandør Quickfit Leverandørnr. SB10
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 12-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne glasprop med Quickfit™ fugede glasvarer og andre glasvarer med standard slebne glasfatninger. Azlon™ Standard koniske fladt hoved borosilikatglas hule propper er lette, holdbare og nemme at gribe.
Brug denne glasprop med Quickfit™ fugede glasvarer og andre glasvarer med standard slebne glasfatninger. AzlonTM Standard Taper Flat Head Borosilikatglas hule propper er lette, holdbare og nemme at gribe.
  • Er i overensstemmelse med standardkonerne som beskrevet i ISO 383
  • Borosilikatglas for kemisk holdbarhed og ydeevne ved høj temperatur
  • Hulblæst konstruktion for at reducere vægten
  • Sekskantet hoved forhindrer proppen i at rulle og giver et godt greb
  • Toppen af proppen er flad, så de kan stå på enden og undgå forurening af jordoverfladen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Kemisk holdbarhed og ydeevne ved høj temperatur
Til brug med (udstyr) Quickfit™ fugegods og andet glas med standardslebne glasfatninger
Standard konusled Standard; 19/10
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Hollow Stopper