Få mere at vide
Quickfit™ Standard konisk fladt hoved borosilikatglas hul prop
Beskrivelse
Brug denne glasprop med Quickfit™ fugede glasvarer og andre glasvarer med standard slebne glasfatninger. AzlonTM Standard Taper Flat Head Borosilikatglas hule propper er lette, holdbare og nemme at gribe.
- Er i overensstemmelse med standardkonerne som beskrevet i ISO 383
- Borosilikatglas for kemisk holdbarhed og ydeevne ved høj temperatur
- Hulblæst konstruktion for at reducere vægten
- Sekskantet hoved forhindrer proppen i at rulle og giver et godt greb
- Toppen af proppen er flad, så de kan stå på enden og undgå forurening af jordoverfladen
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Kemisk holdbarhed og ydeevne ved høj temperatur |
| Til brug med (udstyr) | Quickfit™ fugegods og andet glas med standardslebne glasfatninger |
| Standard konusled | Standard; 24/29 |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Produkttype | Hollow Stopper |