Få mere at vide
Quickfit™ Standard konisk fladt hoved borosilikatglas hul prop
Artikelnummer. 10155824
Standard konusled:
7/16
Standard; 19/10
Standard; 19/26
Standard; 21/12
Standard; 23/14
Standard; 24/29
Standard; 29/32
Standard; 34/35
Standard; 45/40
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 5
Artikelnummer. 10155824
Brand: Quickfit SB14
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne glasprop med Quickfit™ fugede glasvarer og andre glasvarer med standard slebne glasfatninger. Azlon™ Standard koniske fladt hoved borosilikatglas hule propper er lette, holdbare og nemme at gribe.
Brug denne glasprop med Quickfit™ fugede glasvarer og andre glasvarer med standard slebne glasfatninger. AzlonTM Standard Taper Flat Head Borosilikatglas hule propper er lette, holdbare og nemme at gribe.
  • Er i overensstemmelse med standardkonerne som beskrevet i ISO 383
  • Borosilikatglas for kemisk holdbarhed og ydeevne ved høj temperatur
  • Hulblæst konstruktion for at reducere vægten
  • Sekskantet hoved forhindrer proppen i at rulle og giver et godt greb
  • Toppen af proppen er flad, så de kan stå på enden og undgå forurening af jordoverfladen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Kemisk holdbarhed og ydeevne ved høj temperatur
Til brug med (udstyr) Quickfit™ fugegods og andet glas med standardslebne glasfatninger
Standard konusled Standard; 23/14
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Prop