Få mere at vide
Quickfit™ Kugleformede Kugleled, Han
Artikelnummer. p-8338006
Ledstørrelse:
S13
S19
S29
S35
S41
Tykkelse (metrisk) væg:
1,5 mm
2,5 mm
2,8 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 12405336
Brand: Quickfit MS13UB
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beregnet til brug med sfæriske hunkopled FS:
  • Fremstillet af Pyrex borosilikatglas
  • Fremstillet med en omtrentlig skaftlængde på 100 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 10 Pakke
Type Mandligt sfærisk led
Ledstørrelse S13
Tykkelse (metrisk) væg 1,5 mm