Få mere at vide
Quickfit™ Kugleformede Kugleled, Han
Ledstørrelse:
S13
S19
S29
S35
S41
Tykkelse (metrisk) væg:
1,5 mm
2,5 mm
2,8 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Beskrivelse
Beregnet til brug med sfæriske hunkopled FS:
- Made from Pyrex borosilicate glass
- Manufactured with an approximate shank length of 100mm
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1/Pk. |
| Varebeskrivelse | Shank OD: 28mm |
| Type | Spherical Ball Joint |
| Ledstørrelse | S41 |
| Standard konusled nr | Bore: 27mm |
| Tykkelse (metrisk) væg | 2,8 mm |