Få mere at vide
Quickfit™ Kugleformede Kugleled, Han
Ledstørrelse:
S13
S19
S29
S35
S41
Tykkelse (metrisk) væg:
1,5 mm
2,5 mm
2,8 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Beskrivelse
Beregnet til brug med sfæriske hunkopled FS:
- Fremstillet af Pyrex borosilikatglas
- Fremstillet med en omtrentlig skaftlængde på 100 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10 Pakke |
| Type | Mandligt sfærisk led |
| Ledstørrelse | S19 |
| Tykkelse (metrisk) væg | 1,5 mm |