Få mere at vide
Quickfit™ Slangeadapter med sidearm
Artikelnummer. 12058371
Skift visning
Keglestørrelse:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
NS 24/29
Standard konusled nr.:
14/23
19/26
24/29
29/32
NS 24/29
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Keglestørrelse Standard konusled nr. unitSize
12058371 24/29 24/29 Hver
12028371 14/23 14/23 Hver
10440485 19/26 19/26 Hver
12048371 24/29 19/26 Hver
12455316 29/32 29/32 Hver
12465316 34/35 19/26 Hver
15507940 29/32 19/26 Pakke med 5
15587930 19/26 14/23 Pakke med 5
15597930 NS 24/29 NS 24/29 Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 12058371 Leverandør Quickfit Leverandørnr. MF18/33/SC
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Quickfit™ Slangeadapter med sidearm til fastgørelse af gummislange
  • Med sidearm til fastgørelse af gummislange mm
  • Aftagelig plastgevindforbindelse gør det muligt at montere fleksible slanger nemt og sikkert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Keglestørrelse 24/29
Inkluderer Aftagelig plastgevindforbindelse
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Sidearmsslangeadapter
Standard konusled nr. 24/29