Få mere at vide
Quickfit™ Slangeadapter med sidearm
Keglestørrelse:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
NS 24/29
Standard konusled nr.:
14/23
19/26
24/29
29/32
NS 24/29
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
Quickfit™ Slangeadapter med sidearm til fastgørelse af gummislange
- Med sidearm til fastgørelse af gummislange mm
- Aftagelig plastgevindforbindelse gør det muligt at montere fleksible slanger nemt og sikkert
Tekniske data
Tekniske data
| Keglestørrelse | 14/23 |
| Inkluderer | Aftagelig plastgevindforbindelse |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Produkttype | Sidearmsslangeadapter |
| Standard konusled nr. | 14/23 |