Få mere at vide
Quickfit™ Skrå stænkhovedadapter
Artikelnummer. p-8003014
Keglestørrelse:
19/26 (Condenser), 19/26 (Flask)
19/26 (Condenser), 24/29 (Flask)
24/29 (kondensator), 24/29 (kolbe)
29/32 (Condenser), 29/32 (Flask)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 15567970
Brand: Quickfit SH7/0/44
Anvendes i destillationsaggregater.
  • Used in distillation assemblies to prevent raw liquid carrying over from flask to condenser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Used in Distillation Assemblies to Prevent Raw liquid “Carrying over” From Flask to Condenser
Emballagemængde 1 Pack
Keglestørrelse 29/32 (Condenser), 29/32 (Flask)
Produkttype Adapter