Få mere at vide
Quickfit™ Skrå stænkhovedadapter
Artikelnummer. 15587970
Keglestørrelse:
19/26 (Kondensator), 19/26 (Kolbe)
19/26 (Kondensator), 24/29 (Kolbe)
24/29 (kondensator), 24/29 (kolbe)
29/32 (Kondensator), 29/32 (Kolbe)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 15587970
Brand: Quickfit SH7/03
Anvendes i destillationsaggregater.
  • Used in distillation assemblies to prevent raw liquid carrying over from flask to condenser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Borosilicate Glass
Til brug med (applikation) Distillation assemblies to prevent raw liquid 'carrying over' from flask to condenser
Keglestørrelse 19/26 (Kondensator), 24/29 (Kolbe)
Produkttype Sloping Splash Head