Learn More
Quickfit™ Skrå stænkhovedadapter
Product Code. 15507980
Change view
Click to view available options
Keglestørrelse:
19/26 (Kondensator), 19/26 (Flaske)
19/26 (kondensator), 24/29 (flaske)
24/29 (kondensator), 24/29 (kolbe)
29/32 (kondensator), 29/32 (flaske)
Unit Size:
Pakke med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Keglestørrelse Unit Size
15507980 24/29 (kondensator), 24/29 (kolbe) Pakke med 5
15567970 29/32 (kondensator), 29/32 (flaske) Pakke med 5
15577970 19/26 (Kondensator), 19/26 (Flaske) Pakke med 5
15587970 19/26 (kondensator), 24/29 (flaske) Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 15507980 Supplier Quickfit Supplier No. SH7/43
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4145.00 DKK
    3594.62 DKK / Pakke med 5
    Spare 550.38 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 05-03-2027
Anvendes i destillationsaggregater.
  • Anvendes i destillationsenheder for at forhindre, at rå væske overføres fra kolben til kondensatoren
Specifications
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med (applikation) Destillationsenheder for at forhindre, at rå væske 'bærer over' fra kolben til kondensatoren
Keglestørrelse 24/29 (kondensator), 24/29 (kolbe)
Produkttype Skrå stænkhoved