Få mere at vide
Quickfit™ Korthalset rundbundet kolbe
Artikelnummer. 12662002
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
Højde (metrisk):
90 mm
105 mm
140 mm
163 mm
240 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
12662002 50 mL 90 mm Pakke med 5
12498966 100 mL 105 mm Pakke med 5
12020663 2000 mL 240 mm Hver
12643182 250 mL 140 mm Pakke med 5
12439016 500 mL 163 mm Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12662002 Leverandør Quickfit Leverandørnr. FR50/2S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    658.35 DKK
    529.38 DKK / Pakke med 5
    Spare 128.97 DKK
    19% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Fremstillet af borosilikatglas. Quickfit Sammenføjet Ware™ Quickfit™ Korthalset rundbundet kolbe giver korrosionsfri ydeevne og modstandsdygtighed over for termisk stød.
Fremstillet af borosilikatglas for korrosionsfri ydeevne og modstandsdygtighed over for termisk stød
  • Med højeste kvalitet Quickfit™ fatning i jord
  • Fremstillet af borosilikatglas for korrosionsfri ydeevne og modstandsdygtighed over for termisk stød
  • Omfattende udvalg af 45 kolber fra 5ml til 10000ml
  • Kropsdiameter og vægtykkelse er i overensstemmelse med relevante ISO 1773 og ISO 4797 krav
Tekniske data
Certificeringer/compliance Kropsdiameter og vægtykkelse er i overensstemmelse med relevante ISO 1773 og ISO 4797 krav
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 90 mm
Hals stil Kort
Sokkelled 19/26
Bund form Rund