Få mere at vide
Quickfit™ Korthalset rundbundet kolbe
Artikelnummer. 12020663
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
Højde (metrisk):
90 mm
105 mm
140 mm
163 mm
240 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
12020663 2000 mL 240 mm Hver
12498966 100 mL 105 mm Pakke med 5
12643182 250 mL 140 mm Pakke med 5
12439016 500 mL 163 mm Pakke med 5
12662002 50 mL 90 mm Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12020663 Leverandør Quickfit Leverandørnr. FR2L/4S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    553.35 DKK
    475.83 DKK / Pakke med 1
    Spare 77.52 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Fremstillet af borosilikatglas. Quickfit Sammenføjet Ware™ Quickfit™ Korthalset rundbundet kolbe giver korrosionsfri ydeevne og modstandsdygtighed over for termisk stød.
Fremstillet af borosilikatglas for korrosionsfri ydeevne og modstandsdygtighed over for termisk stød
  • Med højeste kvalitet Quickfit™ fatning i jord
  • Fremstillet af borosilikatglas for korrosionsfri ydeevne og modstandsdygtighed over for termisk stød
  • Omfattende udvalg af 45 kolber fra 5ml til 10000ml
  • Kropsdiameter og vægtykkelse er i overensstemmelse med relevante ISO 1773 og ISO 4797 krav
Tekniske data
Certificeringer/compliance Kropsdiameter og vægtykkelse er i overensstemmelse med relevante ISO 1773 og ISO 4797 krav
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 240 mm
Hals stil Kort
Sokkelled 29/32
Bund form Rund