Få mere at vide
Quickfit™ Tætningsring til reaktionsbeholdere
Artikelnummer. 11926598
Skift visning
Mængde:
1 pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11926598 1 pakke Hver
1 options
Artikelnummer. 11926598 Leverandør SVL Leverandørnr. 29690
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    555.00 DKK
    456.31 DKK / Pakke med 1
    Spare 98.69 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 01-03-2027
Silikonegummi beklædt med PTFE for at give en kemisk resistent og fedtfri tætning
  • Til montering mellem flangerne på SVL™ reaktionsbeholdere og låg
  • Silikonegummi beklædt med PTFE for at give en kemisk resistent og fedtfri tætning
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Reaktionsbeholder
Produkttype Tætningsring
Mængde 1 pakke