Få mere at vide
Quickfit™ Skruetrådsrør til glasblæsere
Beskrivelse
- Uden mærke (fri for keramiske indskrifter) for at undgå forkulning, når mærket udsættes for direkte varme
- Ekstern gevindning passer til standard GL-gevindstørrelser
- Til brug af glaspustere ved fremstilling af laboratorieglasvarer
- Borosilikatglas for højeste modstandsdygtighed over for termisk chok og kemisk korrosion
- Designet til brug med en række plastikskruehætter, silikonegummiringe, gevindstik og PTFE-skiver
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 145 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Til brug med | Fremstilling af laboratorieglasvarer |
| Trådstørrelse | GL 18 |
| Diameter (metrisk) | 15,4 mm |
| Produkttype | Skruegevind rør |