Få mere at vide
Quickfit™ Skruetrådsrør til glasblæsere
Artikelnummer. 12475396
Skift visning
Diameter (metrisk):
11,1 mm
15,4 mm
22,5 mm
24,5 mm
Længde (metrisk):
90 mm
125 mm
135 mm
145 mm
Trådstørrelse:
GL 13
GL 18
GL 24
GL 28
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Længde (metrisk) Trådstørrelse unitSize
12475396 22,5 mm 125 mm GL 24 Pakke med 10
12959363 15,4 mm 145 mm GL 18 Pakke med 10
12485396 24,5 mm 90 mm GL 28 Pakke med 10
10355450 11,1 mm 135 mm GL 13 Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12475396 Leverandør Quickfit Leverandørnr. SQ24UB
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas for højeste modstandsdygtighed over for termisk stød og kemisk korrosion. Quickfit™ Skruetrådsrør til glasblæsere kombineret med plastikfittings giver en tæt forbindelse til et lige rør eller giver en grænseflade med andre materialer.
  • Uden badge (fri for keramiske inskriptioner) for at undgå forkulning, når badget udsættes for direkte varme
  • Udvendig gevind passer til standard GL gevindstørrelser
  • Til brug af glaspustere ved konstruktion af laboratorieglas
  • Borosilikatglas for højeste modstandsdygtighed over for termisk stød og kemisk korrosion
  • Designet til brug med en række plastikskruelåger, silikonegummiringe, gevindforbindelser og PTFE-skiver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 125 mm
Materiale Borosilikatglas
Til brug med konstruktion af laboratorieglas
Trådstørrelse GL 24
Diameter (metrisk) 22,5 mm
Produkttype Skruetrådsrør