Få mere at vide
Quickfit™ Skruetrådsadapter til at passe til kegle
Artikelnummer. 10426060
Trådstørrelse:
13
18
24
Keglestørrelse:
14/23
19/26
24/29
29/32
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 10426060
Brand: Quickfit ST52/24
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fastgør termometre og rør til glasbeholdere. De QuickFit™ gevindadapter kommer i en række størrelser, der passer til en række forskellige beholdere og indløb.
Fastgør termometre og rør til glasbeholdere. De QuickFit™ gevindadapter kommer i en række størrelser, der passer til en række forskellige beholdere og indløb.
  • Med gevindsamling komplet med plasthætte, silikone gummiring og PTFE skive
  • Ideel til fastgørelse af termometre, gasindtagsrør mv
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Keglestørrelse 19/26
Til brug med (applikation) Ideel til fastgørelse af termometre, gasindtagsrør
Inkluderer Plasthætte, silikonegummi ring og PTFE skive
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Konus skruegevind adapter
Trådstørrelse 24