Få mere at vide
Quickfit™ Skruetrådsadapter til at passe til kegle
Trådstørrelse:
13
18
24
Keglestørrelse:
14/23
19/26
24/29
29/32
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
Fastgør termometre og rør til glasbeholdere. De QuickFit™ gevindadapter kommer i en række størrelser, der passer til en række forskellige beholdere og indløb.
- Med gevindsamling komplet med plasthætte, silikone gummiring og PTFE skive
- Ideel til fastgørelse af termometre, gasindtagsrør mv
Tekniske data
Tekniske data
| Keglestørrelse | 24/29 |
| Til brug med (applikation) | Ideel til fastgørelse af termometre, gasindtagsrør |
| Inkluderer | Plasthætte, silikonegummi ring og PTFE skive |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Produkttype | Konus skruegevind adapter |
| Trådstørrelse | 13 |