Få mere at vide
PYREX™ Quickfit™ Dampdestillationssprøjtehoved
Artikelnummer. p-8257008
Tilspidsning:
Kegle: 19/26, Fatning: 29/32
Kegle: 29/32, Fatning: 29/32
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 13437656
Brand: Quickfit SH16/29
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Destillationshoved med damptilslutning
  • Et stænkhoved med integreret stilk til indføring af damp i kolber under destillation
  • Spindel tilsluttes dampforsyning via aftageligt gevind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Anti-stænk med sinter
Materiale Borosilikatglas
Type Stænkhoved adapter
Til brug med (applikation) Forhindrer eventuel forurening af kondensatoren fra at ''støde'' opløsningsmidler
Til brug med (udstyr) Roterende fordampere
Inkluderer Grov, porøsitet 1 sinter
Mængde 1 hver
Tilspidsning Kegle: 29/32, Fatning: 29/32
Volumen (metrisk) 90 mL