Få mere at vide
PYREX™ Quickfit™ Dampdestillationssprøjtehoved
Artikelnummer. 15587960
Skift visning
Tilspidsning:
Kegle: 19/26, Fatning: 29/32
Kegle: 29/32, Fatning: 29/32
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tilspidsning Pakningsstørrelse
15587960 Kegle: 19/26, Fatning: 29/32 Pakke med 5
13437656 Kegle: 29/32, Fatning: 29/32 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15587960 Leverandør Quickfit Leverandørnr. SH16/19
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5365.50 DKK
    4286.03 DKK / Pakke med 5
    Spare 1079.47 DKK
    20% Slukket
Forventet forsendelse: 08-03-2027
Destillationshoved med damptilslutning
  • Til brug med rotationsfordampere
  • Forhindrer eventuel forurening af kondensatoren fra at ''støde'' opløsningsmidler
  • Har en grov porøsitet 1 sinter for at reducere overførsel
  • Stænkhoveder har en 29/32 fatning
Tekniske data
Oversigt Anti-stænk med sinter
Materiale Borosilikatglas
Type Stænkhoved adapter
Til brug med (applikation) Forhindrer eventuel forurening af kondensatoren fra at ''støde'' opløsningsmidler
Til brug med (udstyr) Roterende fordampere
Inkluderer Grov, porøsitet 1 sinter
Mængde 1 hver
Tilspidsning Kegle: 19/26, Fatning: 29/32
Volumen (metrisk) 90 mL