Få mere at vide
PYREX™ Quickfit™ Dampdestillationssprøjtehoved
Artikelnummer. 13437656
Skift visning
Tilspidsning:
Kegle: 19/26, Fatning: 29/32
Kegle: 29/32, Fatning: 29/32
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tilspidsning Pakningsstørrelse
13437656 Kegle: 29/32, Fatning: 29/32 Hver
15587960 Kegle: 19/26, Fatning: 29/32 Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13437656 Leverandør Quickfit Leverandørnr. SH16/29
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1113.00 DKK
    882.73 DKK / Pakke med 1
    Spare 230.27 DKK
    20% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Destillationshoved med damptilslutning
  • Et stænkhoved med integreret stilk til indføring af damp i kolber under destillation
  • Spindel tilsluttes dampforsyning via aftageligt gevind
Tekniske data
Oversigt Anti-stænk med sinter
Materiale Borosilikatglas
Type Stænkhoved adapter
Til brug med (applikation) Forhindrer eventuel forurening af kondensatoren fra at ''støde'' opløsningsmidler
Til brug med (udstyr) Roterende fordampere
Inkluderer Grov, porøsitet 1 sinter
Mængde 1 hver
Tilspidsning Kegle: 29/32, Fatning: 29/32
Volumen (metrisk) 90 mL