Få mere at vide
Pyrex™ Quickfit™ Dampdestillationssprøjtehoved
Artikelnummer. 15597970
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Roterende fordampere
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15597970 Roterende fordampere Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 15597970 Leverandør Pyrex™ Leverandørnr. SH7/23/SC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4385.00 DKK
    3502.92 DKK / Pakke med 5
    Spare 882.08 DKK
    20% Slukket
Forventet forsendelse: 22-02-2027
Destillationshoved med damptilslutning
  • Et stænkhoved med integreret stilk til indføring af damp i kolber under destillation
  • Spindel tilsluttes dampforsyning via aftageligt gevind
Tekniske data
Oversigt Anti-stænk med sinter
Materiale Borosilikatglas
Type Stænkhoved adapter
Til brug med (applikation) Forhindrer eventuel forurening af kondensatoren fra at ''støde'' opløsningsmidler
Til brug med (udstyr) Roterende fordampere
Inkluderer Grov, porøsitet 1 sinter
Mængde 1 hver
Tilspidsning Kegle: 24/29, Fatning: 29/32
Volumen (metrisk) 90 mL